Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGER4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8538R-CY3
BOSSBS-8538R-CY3EA 879 EUR InStock
BOSSBS-8538R-CY3
Anti-PTGER4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Receptor for prostaglandin E2 (PGE2). The activity of this receptor is mediated by G(s) proteins that stimulate adenylate cyclase. Has a relaxing effect on smooth muscle. May play an important role in regulating renal hemodynamics, intestinal epithelial transport, adrenal aldosterone secretion, and uterine function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Prostaglandin E Receptor EP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité