Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF537 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8540R-A750
BOSSBS-8540R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8540R-A750
Anti-ZNF537 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The homeobox DNA-binding domain is a 60 amino acid motif that is conserved among many species and functions to bind DNA via a helix-turn-helix structure, thereby playing a role in transcriptional regulation and the control of gene expression. TSHZ3 (teashirt zinc finger homeobox 3), also known as KIAA1474, TSH3 or ZNF537, is a 1,081 amino acid protein that contains one homeobox DNA-binding domain and five C2H2-type zinc fingers. Localised to the nucleus, TSHZ3 functions as a transcriptional regulator that is involved in developmental processes throughout the body. The gene encoding TSHZ3 maps to human chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1,400 genes and is recognised for having the greatest gene density of the human chromosomes.

Type: Primary
Antigen: ZNF537
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 461-570/1081
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité