Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC4E Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-8541R-A647
BOSSBS-8541R-A647EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8541R-A647
Anti-CLEC4E Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
C-type lectin that functions as cell-surface receptor for a wide variety of ligands such as damaged cells, fungi and mycobacteria. Plays a role in the recognition of pathogenic fungi, such as Candida albicans. The detection of mycobacteria is via trehalose 6,6'-dimycolate (TDM), a cell wall glycolipid. Specifically recognizes alpha-mannose residues on pathogenic fungi of the genus Malassezia. Recognizes also SAP130, a nuclear protein, that is released by dead or dying cells. Transduces signals through an ITAM-containing adapter protein, Fc receptor gamma chain /FCER1G. Induces secretion of inflammatory cytokines through a pathway that depends on SYK, CARD9 and NF-kappa-B.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CLEC4E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité