Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSH3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8542R
BOSSBS-8542REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8542R
Anti-MSH3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Component of the post-replicative DNA mismatch repair system (MMR). Heterodimerizes with MSH2 to form MutS beta which binds to DNA mismatches thereby initiating DNA repair. When bound, the MutS beta heterodimer bends the DNA helix and shields approximately 20 base pairs. MutS beta recognizes large insertion-deletion loops (IDL) up to 13 nucleotides long. After mismatch binding, forms a ternary complex with the MutL alpha heterodimer, which is thought to be responsible for directing the downstream MMR events, including strand discrimination, excision, and resynthesis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MSH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité