Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OLIG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8548R-CY5
BOSSBS-8548R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8548R-CY5
Anti-OLIG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The oligodendrocyte lineage-specific basic helix-loop-helix (OLIG) family of transcription factors include OLIG1-OLIG3, which differ in tissue expression. OLIG1 and OLIG2 are specifically expressed in nervous tissue as gene regulators of oligodendrogenesis. OLIG2 is more widely expressed in embryonic brain than OLIG1, while OLIG3 is primarily expressed in non-neural tissues. OLIG1 and OLIG2 interact with the Nkx-2.2 homeodomain protein, which is responsible for directing ventral neuronal patterning in response to graded Sonic hedgehog signaling in the embryonic neural tube. These interactions between OLIG proteins and Nkx-2.2 appear to promote the formation of alternate cell types by inhibiting V3 interneuron development. OLIG1 and OLIG2 are abundantly expressed in oligodendroglioma and nearly absent in astrocytomas. Therefore, OLIG proteins are candidates for molecular markers of human glial brain tumors, which are the most common primary malignancies of the human brain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: OLIG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité