Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Nitro-Tyr Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8551R-FITC
BOSSBS-8551R-FITCEA 890 EUR InStock
BOSSBS-8551R-FITC
Anti-Nitro-Tyr Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Nitrotyrosine is a marker for inflammation and nitric oxide (NO) production and is formed in the presence of the active metabolite NO. Because nitrotyrosine is a stable product of multiple pathways, such as the formation of peroxynitrite, its plasma concentration may be a useful determinant of NO-dependent damage in vivo. Nitrotyrosine has been detected in inflammatory processes such as septic shock, rheumatoid arthritis, celiac disease, atherosclerotic plaques and chronic renal failure.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Nitrotyrosine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité