Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSTF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8553R
BOSSBS-8553REA 737 EUR InStock
BOSSBS-8553R
Anti-CSTF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyadenylation of mRNA precursors is a two-step reaction that requires multiple protein factors. The first step, endonucleolytic cleavage of polyadenylation substrates, requires CstF (cleavage stimulation factor), a heterotrimer that is composed of three distinct subunits. CstF-64 contains an RNA binding domain and is responsible for the RNA binding activity of CstF. CstF-64 is expressed in all somatic cells and in pre- and postmeiotic, but not meiotic, germ cells. However, a large variant of CstF-64, called t CstF-64, is abundantly expressed in meiotic and postmeiotic cells in the testis and to a lesser extent in the brain, and promotes the germ cell pattern of polyadenylation. The gene encoding CstF-64 (designated CSTF2) maps to the X chromosome, whereas t CstF-64 is encoded by an autosomal gene. The increase in CstF-64 concentration during B cell activation switches IgM heavy chain mRNA expression from membrane-bound to secreted forms, suggesting that CstF-64 plays a key role in regulating IgM heavy chain expression during B cell differentiation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CSTF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité