Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF2BP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8559R-CY7
BOSSBS-8559R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-8559R-CY7
Anti-IGF2BP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
IGF2BP2 (insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2) is also known as IGF2 mRNA-binding protein 2, IMP-2 (IGF-II mRNA-binding protein 2), VICKZ family member 2 or hepatocellular carcinoma autoantigen p62 and is a 556 amino acid protein. IGF2BP2 is expressed in a variety of tissues including heart, placenta, skeletal muscle, pancreas, fetal liver, lung, kidney, thymus and gonadal cells. IGF2BP2 is an RNA binding protein which may be involved in the regulation of mRNA translation and may also function to control the spatial localization of target mRNAs. against IGF2BP2 have been detected in patients with HCC (hepatocellular carcinoma), suggesting that IGF2BP2 may have a role in the pathogenesis of HCC. Defects in IGF2BP2 are thought to be associated with susceptibility to type 2 diabetes mellitus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGF2BP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité