Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELL3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8560R-FITC
BOSSBS-8560R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8560R-FITC
Anti-ELL3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Eukaryotic RNA polymerase II mediates the synthesis of mature and functional messenger RNA. This is a multistep process, called the transcription cycle, that includes five stages: preinitiation, promoter, clearance, elongation and termination. Elongation is thought to be a critical stage for the regulation of gene expression. ELL (11-19 lysine-rich leukemia protein), also designated MEN, functions as an RNA polymerase II elongation factor that increases the rate of transcription by suppressing transient pausing by RNA polymerase II. It is also thought to regulate cellular proliferation. ELL is abundantly expressed in peripheral blood leukocytes, skeletal muscle, placenta and testis, with lower expression in spleen, thymus, heart, brain, lung, kidney, liver and ovary. ELL3 is a 397 amino acid nuclear protein that functions as an RNA polymerase II elongation factor that increases the rate of transcription by suppressing transient pausing by RNA polymerase II. Though similar to ELL and ELL2, ELL3 is exclusively expressed in testis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ELL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité