Anti-LAMA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-8561R-A488
BOSSBS-8561R-A488EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8561R-A488
Anti-LAMA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Binding to cells via a high affinity receptor, laminin is thought to mediate the attachment, migration and organization of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LAMA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité