Anti-DHRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-8573R-A750
BOSSBS-8573R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-8573R-A750
Anti-DHRS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Displays NADPH-dependent dicarbonyl reductase activity in vitro with 3,4-Hexanedione, 2,3-Heptanedione and 1-Phenyl-1,2-propanedione as substrates. No reductase activity is displayed in vitro with steroids, retinoids and sugars as substrates. Attenuates MDM2-mediated p53/TP53 degradation, leading to p53/TP53 stabilisation and increased transcription activity, resulting in the accumulation of MDM2 and CDKN1A/p21.
Type: Primary
Antigen: DHRS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/258
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité