Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLEKHJ1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8576R-HRP
BOSSBS-8576R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8576R-HRP
Anti-PLEKHJ1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PLEKHJ1 is a 149 amino acid phosphoprotein that contains one PH (pleckstrin homology) domain and is expressed in testis and liver. The gene that encodes PLEKHJ1 maps to human chromosome 19, which consists of approximately 63 million bases and makes up over 2% of human genomic DNA. Chromosome 19 contains the greatest gene density of the human chromosomes and is the genetic home for a number of immunoglobulin superfamily members, including killer cell and leukocyte Ig-like receptors, ICAMs, the CEACAM and PSG families, and Fc?receptors. Key genes for eye color and hair color also map to chromosome 19. Peutz-Jeghers syndrome, spinocerebellar ataxia type 6, the stroke disorder CADASIL, hypercholesterolemia and insulin-dependent diabetes are also linked to chromosome 19.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PLEKHJ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité