Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8579R-A750
BOSSBS-8579R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8579R-A750
Anti-PMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The finding that mutations in DNA mismatch repair genes are associated with hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) has resulted in considerable interest in the understanding of the mechanism of DNA mismatch repair. Initially, inherited mutations in the MSH2 and MLH1 homologs of the bacterial DNA mismatch repair genes MutS and MutL were demonstrated at high frequency in HNPCC and were shown to be associated with microsatellite instability. The demonstration that 10 to 45% of pancreatic, gastric, breast, ovarian and small cell lung cancers also display microsatellite instability has been interpreted to suggest that DNA mismatch repair is not restricted to HNPCC tumors but is a common feature in tumor initiation or progression. Two additional homologs of the prokaryotic MutL gene, designated PMS1 and PMS2, have been identified and shown to be mutated in the germline of HNPCC patients.

Type: Primary
Antigen: PMS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 245-350/932
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité