Anti-PXMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8584R-A680
BOSSBS-8584R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8584R-A680
Anti-PXMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Probable transporter. The nucleotide-binding fold acts as an ATP-binding subunit with ATPase activity.
Type: Primary
Antigen: PXMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-160/659
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité