Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARG1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8585R-HRP
BOSSBS-8585R-HRPEA 915 EUR InStock
BOSSBS-8585R-HRP
Anti-ARG1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Arginase I which is expressed almost exclusively in the liver, catalyzes the conversion of arginine to ornithine and urea . The human arginase I gene, which maps to chromosome 6q23, encodes a 322 amino acid protein. Arginase I exists as a homotrimeric protein and contains a binuclear manganese cluster. Arginase II catalyzes the same reaction as arginase I, but differs in its tissue specificity and subcellular location. Specifically, arginase II localizes to the mitochondria. Arginase II is expressed in non-hepatic tissues, with the highest levels of expression in the kidneys, but, unlike arginase I, is not expressed in liver. The human arginase II gene, which maps to chromosome 14q24.1-q24.3, encodes a 354 amino acid protein. In addition, arginase II contains a putative amino-terminal mitochondrial localization sequence.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ARG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité