Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8589R-CY5
BOSSBS-8589R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8589R-CY5
Anti-TG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Terminally differentiating mammalian epidermal cells acquire an insoluble, 10 to 20 nm thick protein deposit on the intracellular surface of the plasma membrane known as the cross-linked cell envelope (CE). The CE is a component of the epidermis that is generated through formation of disulfide bonds and g-glutamyl-lysine isodipeptide bonds, which are formed by the action of transglutaminases (TGases). TGases are intercellularly localizing, Ca2+-dependent enzymes that catalyze the formation of isopeptide bonds by transferring an amine on to glutaminyl residues, thereby cross-linking glutamine residues and lysine residues in substrate proteins. TGases influence numerous biological processes, including blood coagulation, epidermal differentiation, seminal fluid coagulation, fertilization, cell differentiation and apoptosis. Human keratinocyte transglutaminase (TGase1) is a membrane associated, 817 amino acid protein. Human tissue transglutaminase (TGase2) is an endothelial cell specific, 687 amino acid protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité