Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANBP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8590R-CY3
BOSSBS-8590R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8590R-CY3
Anti-RANBP7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Importin 7 is a 1,038 amino acid protein encoded by the human gene IPO7. Importin-7 belongs to the importin b family and contains one importin N-terminal domain. Importin-7 functions in nuclear protein import, either by acting as an autonomous nuclear transport receptor or as an adapter-like protein in association with the Importin b subunit KPNB1. Acting autonomously, Importin-7 is thought to serve itself as receptor for nuclear localization signals (NLS) and to promote translocation of import substrates through the nuclear pore complex (NPC) by an energy requiring, Ran-dependent mechanism. At the nucleoplasmic side of the NPC, Ran binds to Importin-7, the Importin-7/substrate complex dissociates and Importin-7 is re-exported from the nucleus to the cytoplasm where GTP hydrolysis releases Ran. Importin-7 is a nuclear protein that is expressed in most tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RANBP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité