Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETV5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8592R-CY5.5
BOSSBS-8592R-CY5.5EA 915 EUR InStock
BOSSBS-8592R-CY5.5
Anti-ETV5 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Rad and Gem related GTP binding protein (REM) is a member of the RGK subfamily of Ras-like GTPases that also includes Rad, REM2 and Gem/Kir. REM is a phosphorylated protein that is highly expressed in cardiac muscle and moderately expressed in lung, kidney and skeletal muscle. REM associates with several 14-3-3 isoforms as well as with calmodulin in a calcium-dependent manner. REM mediates two distinct signal transduction pathways that regulate both cytoskeletal reorganization and voltage-gated calcium channel activity. REM decreases the current that passes through cardiac voltage-gated L-type Ca channels (Ca(V)). Overexpression of REM may result in the development of cytoplasmic processes, reorganization of the Actin cytoskeleton, reduction in focal adhesion size and an elongated or dendritic-like cell morphology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ETV5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité