Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC9A3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8601R-FITC
BOSSBS-8601R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8601R-FITC
Anti-SLC9A3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
NHE-3 are integral membrane proteins that are expressed in most mammalian tissues, where they regulate intracellular pH and cell volume. NHEs mediate the transport of hydrogen (H+) ions out of cells in exchange for extracellular sodium (Na+) ions. While NHE-1 is ubiquitously expressed, the NHE isoforms 2-8 have distinct tissue- and cell type-dependent expression and inhibitory characteristics. NHE-3 localizes to the apical membrane of renal proximal tubules where it is responsible for most of the sodium transport and fluid reabsorption. NHE-3 translocates to internal pools where it mediates natriuresis when blood pressure increases abruptly. NHE-3 is also expressed in the stomach and functions to protect the mucosa by secreting protons that diffuse into the mucous cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC9A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité