Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8602R
BOSSBS-8602REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8602R
Anti-HAO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GOX is a 370 amino acid protein that is expressed in liver and pancreas. HAO1 is localized to peroxisomes and aids in organic acid metabolism via 2-hydroxyacid oxidase activity. 2-hydroxyacid oxidases, such as HAO1, are enzymes that require a flavin cofactor to oxidize 2-hydroxyacids to 2-ketoacids while reducing oxygen to hydrogen peroxide. HAO1 prefenentially oxidizes the substrate glycolate and also oxidizes other substrates, including 2-hydroxy fatty acids as well as L-?hydroxy acids of moderately short chain lengths. The oxidation of glycolate yields glyoxylate which is utilized for peroxisomal synthesis of glycine. HAO1 is also able to convert glyoxylate to oxalate. HAO1 is thought to play a role in the pathophysiology of hyperoxaluria type 1, which is caused by defects in AGXT, a peroxisomal enzyme, leading to accumulation of glyoxylate. Hyperoxaluria type 1 is characterized by an accumulation of oxalate that is thought to lead to precipitates of calcium oxalate in kidneys which can be fatal.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: HAO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité