Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-27beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-8606R-A680
BOSSBS-8606R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8606R-A680
Anti-IL-27beta Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Epstein-Barr virus-induced gene 3 (Ebi3) is a widely expressed homolog to the interleukin IL-12 p40 subunit protein that forms a heterodimer with either IL-12 p35 or an IL-12 p35 homolog, p28, to create a new cytokine (IL-27). Ebi3 may function to antagonise IL-12 and to inhibit the development of a Th1 immune response. Ebi3 is strongly expressed in Hodgkin and Reed-Sternberg cells, independently of the EBV status of the tumor cells. Ebi2 is expressed in B-lymphocytes and lymphoid tissues and may function in the modulation of the immune system. Out of the nine genes that are induced by the Epstein-Barr virus, Ebi2 exhibits the highest levels of up-regulation. In addition, Ebi2 may play a role mediating normal lymphocyte functions.

Type: Primary
Antigen: IL-27beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 121-229/229
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité