Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LGR6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8609R-A350
BOSSBS-8609R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8609R-A350
Anti-LGR6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Receptor for R-spondins that potentiates the canonical Wnt signaling pathway and acts as a marker of multipotent stem cells in the epidermis. Upon binding to R-spondins (RSPO1, RSPO2, RSPO3 or RSPO4), associates with phosphorylated LRP6 and frizzled receptors that are activated by extracellular Wnt receptors, triggering the canonical Wnt signaling pathway to increase expression of target genes. In contrast to classical G-protein coupled receptors, does not activate heterotrimeric G-proteins to transduce the signal. May act as a tumor suppressor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LGR6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité