Anti-C2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-8613R-CY5.5
BOSSBS-8613R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8613R-CY5.5
Anti-C2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Component C2 which is part of the classical pathway of the complement system is cleaved by activated factor C1 into two fragments: C2b and C2a. C2a, a serine protease, then combines with complement factor C4b to generate the C3 or C5 convertase.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité