Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPBWR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-8618R-CY5.5
BOSSBS-8618R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8618R-CY5.5
Anti-NPBWR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
The two G protein-coupled receptors GPR7 and GPR8 display high similarity to each other. They both show high expression in brain and in particular in hypothalamus, and have been characterized as receptors for neuropeptide W (NPW) and neuropeptide B (NPB). In response to NPW and NPB, they play a role in the regulation of feeding behavior. GPR7 deficient mice develop an adult-onset obese phenotype that progressively worsens with age and is exacerbated when fed a high-fat diet. The genes encoding human GPR7 and GPR8 map to chromosomes 10q11.2-q21.1 and 10q13.3, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NPBWR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité