Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZDHHC18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8641R-A488
BOSSBS-8641R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8641R-A488
Anti-ZDHHC18 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. ZDHHC1 (zinc finger, DHHC-type containing 1), also known as ZNF377 (zinc finger protein 377) or C16orf1, is a 485 amino acid multi-pass membrane protein that contains one DHHC-type zinc finger. Expressed in fetal heart, lung and kidney and also present in adult lung and pancreas, ZDHHC1 functions as a palmitoyltransferase that catalyzes the conversion of palmitoyl-CoA and protein-cysteine to S-palmitoyl protein and CoA. Like ZDHHC1, ZDHHC5, ZDHHC6, ZDHHC7 and ZDHHC18 each contain one DHHC-type zinc finger through which they convey palmitoyltransferase activity against a broad range of substrates, including H-Ras, SNAP 25 and GABAA R proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZDHHC18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité