Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRKAA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8660R-CY7
BOSSBS-8660R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8660R-CY7
Anti-PRKAA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The genus Salmonella is a member of the family Enterobacteriaceae. The genus is composed of Gram-negative bacilli that are facultative and flagellated (motile). Salmonellae possess 3 major antigens; the "H" or flagellar antigen (phase 1 & 2), the "O" or somatic antigen (part of the LPS moiety) and the "Vi" or capsular antigen (referred to as "K" in other Enterobacteriaceae). Salmonellae also possess the LPS endotoxin characteristic of Gram-negative bacteria. This LPS is composed of an "O" polysaccharide ("O" antigen) an "R" core and the endotoxic inner "Lipid A". Endotoxins evoke fever and can activate complement, kinin and clotting factors. Until recently the most common cause of food poisoning by Salmonella species was due to S. Typhimurium. As its name suggests, it causes a typhoid-like disease in mice. In humans S. Typhimurium does not cause as severe disease as S. Typhi, and is not normally fatal. The disease is characterized by diarrhea, abdominal cramps, vomiting and nausea, and generally lasts up to 7 days.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRKAA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité