Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BASP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8662R-A750
BOSSBS-8662R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8662R-A750
Anti-BASP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Neuronal axonal membrane protein Nap-22, also designated neuronal tissue-enriched acidic protein or brain acid soluble protein (BASP1), is a Ca2+-dependent calmodulin-binding protein that is important for neuronal sprouting and plasticity. Nap-22 is abundant in brain nerve terminals and is also present in significant amounts in kidney, testis and lymphoid tissue. Nap-22 undergoes N-terminal myristoylation for membrane localisation. It has been characterised as a major protein of neuronal rafts, which are known to preferentially bind membranes containing cholesterol. Nap-22 is a crucial protein active in neurite outgrowth and synaptic plasticity.

Type: Primary
Antigen: BASP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 3-100/227
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité