Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S. enteritidis H Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8670R-A350
BOSSBS-8670R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8670R-A350
Anti-S. enteritidis H Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The genus Salmonella is a member of the family Enterobacteriaceae. The genus is composed of Gram-negative bacilli that are facultative and flagellated (motile). Salmonellae possess 3 major antigens; the "H" or flagellar antigen (phase 1 & 2), the "O" or somatic antigen (part of the LPS moiety) and the "Vi" or capsular antigen (referred to as "K" in other Enterobacteriaceae). Salmonellae also possess the LPS endotoxin characteristic of Gram-negative bacteria. This LPS is composed of an "O" polysaccharide ("O" antigen) an "R" core and the endotoxic inner "Lipid A". Endotoxins evoke fever and can activate complement, kinin and clotting factors. The commonest Salmonella serotype associated with food borne infections in humans is Salmonella enteriditis and in particular phage type 4 (PT4). Salmonella Enteriditis bacteria may be found in the intestinal tracts of livestock, poultry, dogs, cats and other warm-blooded animals. This strain is only one of about 2,000 kinds of Salmonella bacteria; it is often associated with poultry and eggs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Salmonella enteritidis H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité