Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMS19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8671R-A555
BOSSBS-8671R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8671R-A555
Anti-MMS19 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Key component of the cytosolic iron-sulfur protein assembly (CIA) complex, a multiprotein complex that mediates the incorporation of iron-sulfur cluster into apoproteins specifically involved in DNA metabolism and genomic integrity. In the CIA complex, MMS19 acts as an adapter between early-acting CIA components and a subset of cellular target iron-sulfur proteins such as ERCC2/XPD, FANCJ and RTEL1, thereby playing a key role in nucleotide excision repair (NER) and RNA polymerase II (POL II) transcription. As part of the mitotic spindle-associated MMXD complex, plays a role in chromosome segregation, probably by facilitating iron-sulfur cluster assembly into ERCC2/XPD. Indirectly acts as a transcriptional coactivator of estrogen receptor (ER), via its role in iron-sulfur insertion into some component of the TFIIH-machinery.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MMS19
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité