Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-8682R-FITC
BOSSBS-8682R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8682R-FITC
Anti-CDK4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The activation of RaP1 by cAMP is independent of PKA and is mediated by recently discovered family of guanine nucleotide exchange factors (GEFs) called cAMP-GEFs or Epacs. The Epac signaling therefore represents a novel mechanism for cAMP signaling with in the cAMP cascade. There are 2 members of the Epac family, Epac1 and Epac 2. Both proteins are multidomain proteins containing an autoinhibitory cAMP-binding domain that inhibits the catalytic region and a DEP domain (dishevelled, Egl-10 and pleckstrin homology domain) targeting the membrane anchors. EPAC2 has an additional cAMP-binding site in its N-terminus that binds cAMP with low affinity. EPAC1 mRNA is broadly expressed, with particularly high levels occurring in the thyroid, ovary, kidney and certain brain regions, whereas expression of EPAC2 mRNA appears to be restricted to the brain and adrenal glands. Epac 1 and Epac 2 also interact with light chain 2 (LC2) or MAP1A that serves as a scaffolding structure to stabilize the signal transduction complex. The Epac 1-selective were generated against unique antigenic sequences form near N-terminus and between RasGEFN and Ras GEF domains. The to Epac 1are affinity purified over immobilized antigen based chromatography.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CDK4
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité