Anti-TLR8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-8684R-HRP
BOSSBS-8684R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8684R-HRP
Anti-TLR8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Key component of innate and adaptive immunity. TLRs (Toll-like receptors) control host immune response against pathogens through recognition of molecular patterns specific to microorganisms. Acts via MYD88 and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: TLR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité