Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8686R-HRP
BOSSBS-8686R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-8686R-HRP
Anti-BRMS1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Breast cancer metastasis-suppressor 1 (BRMS1) is 246 amino acid protein that acts as a mediator of metastasis suppression in several types of cancer including ovarian, lung, bladder, and murine mammary. BRMS1 mRNA is expressed in various tissues, including ovary, prostate, testis, and colon, but the protein is primarily detected in term placenta. BRMS1 suppresses metastasis without inhibiting tumorigenicity by modifying several metastasis-associated phenotypes. BRMS1 may participate in transcriptional regulation by binding to the mSin3/histone deacetylase complex. The expression of BRMS1 in certain cells increases connexin Cx43 expression and reduces connexin Cx32 expression. This produces a gap junction that increases intercellular communication, similar to those found in normal breast tissue. BRMS1 is stabilized by Hsp90 and may inhibit NF-â…¹B activity.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BRMS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité