Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8687R
BOSSBS-8687REA 712 EUR InStock
BOSSBS-8687R
Anti-TP53 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p53, a DNA-binding, oligomerization domain- and transcription activation domain-containing tumor suppressor, upregulates growth arrest and apoptosis-related genes in response to stress signals, thereby influencing programmed cell death, cell differentiation, and cell cycle control mechanisms. p53 localizes to the nucleus, yet can be chaperoned to the cytoplasm by the negative regulator, MDM2. MDM2 is an E3 ubiquitin ligase that is upregulated in the presence of active p53, where it poly-ubiquitinates p53 for proteasome targeting. p53 fluctuates between latent and active DNA-binding conformations and is differentially activated through posttranslational modifications, including phosphorylation and acetylation. Mutations in the DNA-binding domain (DBD) of p53, amino acids 110-286, can compromise energetically-favorable association with cis elements and are implicated in several human cancers.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TP53
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité