Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEPE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8689R-A488
BOSSBS-8689R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8689R-A488
Anti-MEPE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
MEPE is a 525 amino acid extracellular matrix protein. Expressed in osteocytes and brain, MEPE is a regulator of bone metabolism that is thought to mediate mineralization and demineralization within the osteocyte microenvironment. MEPE contains an RGD cell-attachment motif and shares molecular similarities with several dentin-bone extracellular matrix RGD-containing phosphoglycoproteins, including OPN (osteopontin) and DSP (dentin sialophosphoprotein). Via its ability to control bone mineralization, MEPE is associated with various developmental events such as skeletogenesis, bone regeneration and odontogenesis. MEPE is secreted in hypophosphatemic osteomalacia tumors, suggesting a possible role in the pathophysiology of bone-related cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MEPE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité