Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-8691R-A350
BOSSBS-8691R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8691R-A350
Anti-KCNAB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Voltage-gated K+ channels in the plasma membrane control the repolarization and the frequency of action potentials in neurons, muscles and other excitable cells. The KV gene family encodes more than 30 proteins that comprise the subunits of the K+ channels, and they vary in their gating and permeation properties, subcellular distribution and expression patterns. Functional KV channels assemble as tetramers consisting of pore-forming å subunits (KV), which include the KV1, KV2, KV3 and KV4 proteins, and accessory or KV-subunits that modify the gating properties of the coexpressed KV subunits. KV∫, also known as KCNAB1 (potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta member 1), is a 419 amino acid accessory K+ channel protein that exists as three alternatively spliced isoforms and regulates the activity of the pore-forming å subunit. It is expressed in brain, with highest levels detected in caudate nucleus, hippocampus and thalamus.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNAB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité