Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANKRD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-8728R-A647
BOSSBS-8728R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8728R-A647
Anti-ANKRD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Diversin, also known as ANKRD6 (ankyrin repeat domain 6), is a 727 amino acid protein that contains eight ankyrin repeats and belongs to the ankyrin repeat domain protein family. Members of the ankyrin repeat domain family facilitate protein-protein interactions and function as adaptors of signaling pathways. Expressed in a developmentally-regulated manner and at highest levels in the brain, Diversin is believed to play a role in brain development. Via its ankyrin repeats, Diversin can directly interact with Dvl (dishevelled), an interaction that is essential for the activation of noncanonical Wnt signaling. In addition, Diversin contains a C-terminal domain that binds Axin/Conductin and a casein kinase-binding domain in its central region that specifically binds casein kinase Ié. Through the action of these additional domains, Diversin may also facilitate canonical Wnt signaling. Due to alternative splicing events, three Diversin isoforms exist.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANKRD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité