Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8730R
BOSSBS-8730REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8730R
Anti-FOXC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXC2 is a member of forkhead/winged helix transcription factor family, whose members serve as key regulators in embryogenesis and cell differentiation (3). FOXC2 functions as a key regulator of adipocyte metabolism by increasing the sensitivity of the beta-adrenergic-cAMP-protein kinase A (PKA) signaling pathway through alteration of adipocyte PKA holoenzyme composition (4). Increased FOXC2 levels, induced by high fat diet, seem to counteract most of the symptoms associated with obesity (4). FOXC2 expression is also associated with the early stage of chondrogenic differentiation both in vivo and in vitro (3). FOXC2 haploinsufficiency results in Lymphedema-distichiasis (LD), an autosomal dominant disorder that classically presents as lymphedema of the limbs, and double rows of eyelashes (distichiasis) (5). Mutant mice null for FOXC2 show defects in axial and cranial skeletogenesis, suggesting a requirement of FOXC2 for skeletal tissue development (3). FOXC2 interacts with FOXC1 in the Notch signaling pathway (1) and in kidney and heart development (2).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FOX C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité