Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-8857R-A555
BOSSBS-8857R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8857R-A555
Anti-NOB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
NOB1P is a 412 amino acid nuclear protein that is involved in proteosome biogenesis and is required for the final step in 18S rRNA maturation. NOB1P contains a PIN domain, which functions as a nuclease in nonsense-mediated mRNA decay and is required for pre-rRNA cleavage. NOB1P interacts with Rent2, which is involved in nonsense-mediated decay of mRNAs containing premature stop codons. Expressed in placenta, spleen, endothelial cells, liver and lung, NOB1P is essential for the synthesis of 40S ribosome subunits. Supression of the gene encoding NOB1P inhibits the processing of the 20S pre-rRNA to the mature 18S rRNA, therefore leading to accumulation of high levels of 20S pre-rRNA with degradation intermediates.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité