Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPOX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-8860R
BOSSBS-8860REA 719 EUR InStock
BOSSBS-8860R
Anti-CPOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CPOX is a 454 amino acid mitochondrial enzyme that is localized to the inner membrane space of erythrocytes. It participates in the sixth step of heme biosynthesis by catalyzing the formation of protoporphyrinogen IX from copropophyrinogen III. Mutations in the gene encoding CPOX are the cause of coproporphyria, an autosomal dominant disease characterized by skin photosensitivity and neurological disturbances. Symptoms are often experienced as attacks, which include severe abdominal and nerve pain. People affected by coproporphyria overexcrete copropophyrinogen III in feces and urine and the enzymatic activity of CPOX is found to be approximately half that of normal, leading to a decrease in overall heme synthesis. There is no cure for coproporphyria, but preventative treatment to relieve symptoms usually involves dietary changes and avoidance of drugs and alcohol.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CPOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité