Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STOML2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8861R-A750
BOSSBS-8861R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8861R-A750
Anti-STOML2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
STOML2 is a 356 amino acid member of the mec-2 family of proteins. Expressed ubiquitously at low levels, STOML2 is highly expressed in heart, liver and pancreas. STOML2 is localised to the cytoplasm with some distribution on the membrane. STOML2 was first identified as an overexpressed protein in human endometrial adenocarcinoma. Changes in cell growth in samples with different levels of STOML2 indicate that STOML2 could play a role in endometrial tumorigenesis. STOML2 is also thought to play a role in regulating ion channel conductances or the organisation of sphingolipid and cholesterol-rich lipid rafts.

Type: Primary
Antigen: STOML2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-356/356
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité