Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8864R-A750
BOSSBS-8864R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8864R-A750
Anti-SRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Protein transport across the nucleus is a selective, multi-step process involving several cytoplasmic factors that mediate protein passage through the nuclear pore complex (NPC). Cytoplasmic proteins that contain nuclear localisation signals (NLSs) must be recognised as import substrates, dock at the nuclear pore complex and translocate across the nuclear envelope in an ATP-dependent fashion. Karyopherin alpha 1 and karyopherin alpha 6 are widely expressed nuclear import proteins that act as adaptors for karyopherin 1, specifically binding to and guiding NLS-containing proteins to the NPC. Both karyopherin alpha 1 and karyopherin alpha 6 contain one IBB domain and ten ARM repeats through which they convey their protein binding and localisation function. Together, karyopherin å1 and karyopherin å6 are responsible for ensuring the nuclear import of NLS-containing substrates

Type: Primary
Antigen: SRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 81-180/538
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité