Anti-CD28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8865R-A680
BOSSBS-8865R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-8865R-A680
Anti-CD28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in T-cell activation, the induction of cell proliferation and cytokine production and promotion of T-cell survival.
Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 19-120/220
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat; Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité