Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GHRHR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-8867R-A750
BOSSBS-8867R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8867R-A750
Anti-GHRHR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GHRH-R is a seven transmembrane domain protein that localises to the somatotroph of the pituitary. GHRH-R plays an important role in growth and acts as a high-affinity receptor for GHRH. Binding of GHRH leads to the coupling of GHRH-R to G-protein which stimulates increased adenylyl cyclase activity and the accumulation of cAMP leading to the synthesis and release of growth hormone and somatotroph proliferation. In addition, this signalling pathway may have direct action in fetal/placental development, reproduction and immune function. GHRH and GHRH-R may also play a role in the regulation of non-rapid eye movement sleep (NREMS). The expression of GHRH-R is dependent on the presence of the POU domain factor Pit-1. Mutations in the gene encoding this protein can result in isolated growth hormone deficiency (IGHD), also known as Dwarfism of Sindh, and anterior pituitary hypoplasia (APH).

Type: Primary
Antigen: GHRHR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 341-423/423
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité