Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-8870R-CY7
BOSSBS-8870R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8870R-CY7
Anti-HAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The product encoded by this gene is involved in the maintenance of iron homeostasis, and it is necessary for the regulation of iron storage in macrophages, and for intestinal iron absorption. The preproprotein is post-translationally cleaved into mature peptides of 20, 22 and 25 amino acids, and these active peptides are rich in cysteines, which form intramolecular bonds that stabilize their beta-sheet structures. These peptides exhibit antimicrobial activity. Mutations in this gene cause hemochromatosis type 2B, also known as juvenile hemochromatosis, a disease caused by severe iron overload that results in cardiomyopathy, cirrhosis, and endocrine failure. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Hepcidin 25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité