Anti-CXCL16 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-8871R-A680
BOSSBS-8871R-A680EA 877 EUR InStock
BOSSBS-8871R-A680
Anti-CXCL16 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
CXCL16 acts as a scavenger receptor on macrophages, which specifically binds to OxLDL (oxidised low density lipoprotein), suggesting that it may be involved in pathophysiology such as atherogenesis. It induces a strong chemotactic response and calcium mobilisation. It binds to CXCR6/Bonzo.
Type: Primary
Antigen: CXCL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 41-140/254
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité