Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8873R-A488
BOSSBS-8873R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8873R-A488
Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Binds to collagen, thrombospondin, anionic phospholipids and oxidized low-density lipoprotein (oxLDL). May function as a cell adhesion molecule. Directly mediates cytoadherence of Plasmodium falciparum parasitized erythrocytes. Binds long chain fatty acids and may function in the transport and/or as a regulator of fatty acid transport. Receptor for thombospondins, THBS1 AND THBS2, mediating their antiangiogenic effects. As a coreceptor for TLR4-TLR6 heterodimer, promotes inflammation in monocytes/macrophages. Upon ligand binding, such as oxLDL or amyloid-beta 42, rapidly induces the formation of a heterodimer of TLR4 and TLR6, which is internalized and triggers inflammatory response, leading to NF-kappa-B-dependent production of CXCL1, CXCL2 and CCL9 cytokines, via MYD88 signaling pathway, and CCL5 cytokine, via TICAM1 signaling pathway, as well as IL1B secretion.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité