Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPBAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-8874R-A488
BOSSBS-8874R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8874R-A488
Anti-GPBAR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The G protein-coupled receptor TGR5 is a 330-amino acid protein that is almost universally expressed in human tissues including heart, skeletal muscle, spleen, kidney, liver, small intestine, placenta, and leukocytes, but not in brain, colon (without mucosa), thymus, or lung. TGR5 is sensitive to bile acids and responds through a significant mechanism that coordinates energy homeostasis. Bile acids activate mitogen-activated protein (MAP) kinase pathways, specifically induce TGR5 internalization, promote an increase of guanosine 5'-O-3-thio-triphosphate binding in membrane fractions, and cause rapid intracellular cAMP production. Bile acids also provoke TGR5 to suppress macrophage functions. TGR5-controlled signaling pathways may be good candidates for drug targets to treat common metabolic diseases, such as obesity, type II diabetes, hyperlipidemia, and atherosclerosis.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GPCR TGR5/GPBAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité