Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNE1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-8929R-HRP
BOSSBS-8929R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-8929R-HRP
Anti-CCNE1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Cyclin E is a regulatory subunit of Cdk2 and controls G1 / S transition during the mammalian cell cycle. Multiple isoforms of Cyclin E are only expressed in tumors but not in normal tissue, suggesting a post transcriptional regulation of Cyclin E. In vitro analyses indicated that these truncated variant isoforms of Cyclin E are able to phosphorylate histone H1. Alterations in the Cyclin E protein have been implicated as indicators of worse prognosis in various cancers.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CCNE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité