Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-8998R-CY3
BOSSBS-8998R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-8998R-CY3
Anti-ORC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The initiation of DNA replication is a multi-step process that depends on the formation of pre-replication complexes, which trigger initiation (1). Among the proteins required for establishing these complexes are the origin recognition complex (ORC) proteins (1). ORC proteins bind specifically to origins of replication where they serve as scaffold for the assembly of additional initiation factors (1). Human ORC subunits 1-6 are expressed in the nucleus of proliferating cells and tissues, such as the testis (2). ORC1 and ORC2 are both expressed at equivalent concentrations throughout the cell cycle; however, only ORC2 remains stably bound to chromatin (3,4). ORC4 and ORC6 are also expressed constantly throughout the cell cycle (5,6). ORC2, ORC3, ORC4 and ORC5 form a core complex upon which ORC6 and ORC1 assemble (7,8). The formation of this core complex suggests that ORC proteins play a crucial role in the G1-S transition in mammalian cells (8).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ORC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité