Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAMD9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-9002R
BOSSBS-9002REA 719 EUR InStock
BOSSBS-9002R
Anti-SAMD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Defects in SAMD9 are the cause of normophosphatemic familial tumoral calcinosis (NFTC). NFTC is an uncommon life-threatening disorder characterized by massive periarticular, and seldom visceral, deposition of calcified tumors.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SAMD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité